Stampa…
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
H52965.03 H52965.06
H52965.03EA 61.9 EUR
H52965.03 H52965.06
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 192182-54-0 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD03095127
Formula: C₈H₁₁BO₄
Peso molecolare: 181,98 g/mol
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095127
CAS Number: 192182-54-0