Stampa…
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
H32173.03 H32173.06
H32173.03EA 119 EUR
H32173.03 H32173.06
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 55039-89-9 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Boiling Point: 56-58°/3mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09800642
Formula: C₅H₆F₂O₂
Peso molecolare: 136,1 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C (3 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800642
CAS Number: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II