(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 66916-99-2
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD02664700
Formula:
C₉H₉BrO₃ Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664700 CAS Number: 66916-99-2 |