4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 269409-70-3
Molecular Formula: C12H17BO3
Formula Weight: 220.07
Melting Point: 114-117°
MDL No.: MFCD02093756
Formula:
C₁₂H₁₇BO₃ Punto di fusione: 114…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093756 CAS Number: 269409-70-3 |