Stampa…
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyanopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
H27814.MD H27814.03
H27814.MDEA 149 EUR
H27814.MD H27814.03
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 878194-92-4 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD09037481
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 230,07 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037481
CAS Number: 878194-92-4