Stampa…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27179.03 H27179.06
H27179.03EA 97.8 EUR
H27179.03 H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 458532-86-0 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD06798253
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798253
CAS Number: 458532-86-0