Stampa…
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26671.MD H26671.03
H26671.MDEA 63.8 EUR
H26671.MD H26671.03
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
CAS No.: 295-14-7 Molecular Formula: C9H22N4 Formula Weight: 186.30 MDL No.: MFCD06410986
Formula: C₉H₂₂N₄
Peso molecolare: 186,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410986
CAS Number: 295-14-7