1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6793-92-6
Molecular Formula: C13H11BrO
Formula Weight: 263.14
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 166-167°/3mm
MDL No.: MFCD00028016
Formula:
C₁₃H₁₁BrO Punto di ebollizione: 166…167 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 61…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00028016 CAS Number: 6793-92-6 |