(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 20445-31-2
Molecular Formula: C10H9F3O3
Formula Weight: 234.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ Punto di ebollizione: 105…107 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 43…45 °C Densità: 1,344 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00004184 CAS Number: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 Merck Index: 14,6280 |