Stampa…
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22639.09 B22639.18
B22639.09EA 34.2 EUR
B22639.09 B22639.18
4-Methyl-2-pentenoic acid ≥98%
4-Methyl-2-pentenoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 10321-71-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4485 Odour: Unpleasant Boiling Point: 212° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00043804
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 212 °C
Densità: 0,959
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043804
CAS Number: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III