Stampa…
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: CYCLAM
A11516.03 A11516.06 A11516.14
A11516.03EA 69.4 EUR
A11516.03 A11516.06 A11516.14
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane ≥98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Purity: 98+% CAS No.: 295-37-4 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 111811
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Peso molecolare: 200,33 g/mol
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005105
CAS Number: 295-37-4
EINECS: 206-039-1