3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
367600010
367600050
ACRO367600010EA
53.2
EUR
ACRO367600010
ACRO367600050
3-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₂ Punto di fusione: 103…108 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03084758 CAS Number: 329214-79-1 |
Appearance | White to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 108 °C |
GC | ≥96.0 % |