Stampa…
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
367510010 367510050
ACRO367510010EA 117 EUR
ACRO367510010 ACRO367510050
4-Pyridineboronic acid pinacol ester 97%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01319051
CAS Number: 181219-01-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %