Stampa…
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 45.3 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
Peso molecolare: 229.09 g/mol
Punto di fusione: 94…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093897
CAS Number: 171364-82-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %