Isobutylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
Formula:
C₄H₁₁BO₂ Peso molecolare: 101.94 g/mol Punto di fusione: 108…111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00134156 CAS Number: 84110-40-7 |
Appearance | White to cream Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |