Stampa…
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclen
294322500 294320010 294320500
ACRO294322500EA 159 EUR
ACRO294322500 ACRO294320010 ACRO294320500
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano 97%
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano
Formula: C₈H₂₀N₄
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di fusione: 108…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066281
CAS Number: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %