Stampa…
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: CYCLAM
269330010 269330050 269330250
ACRO269330010EA 66.7 EUR
ACRO269330010 ACRO269330050 ACRO269330250
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Peso molecolare: 200,33 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005105
CAS Number: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %