Stampa…
α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
A12726.03 A12726.06 A12726.14
A12726.03EA 54.3 EUR
A12726.03 A12726.06 A12726.14
α,3,5-Tribromotoluene ≥99%
α,3,5-Tribromotoluene
Purity: 99% CAS No.: 56908-88-4 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.84 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 3237827 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00052415
Formula: C₇H₅Br₃
Peso molecolare: 328,83 g/mol
Punto di ebollizione: 173 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052415
CAS Number: 56908-88-4
UN: 1759
ADR: 8,III