Stampa…
2,5-Dibromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19418.06 A19418.14
A19418.06EA 28.8 EUR
A19418.06 A19418.14
2,5-Dibromotoluene ≥98%
2,5-Dibromotoluene
Purity: 98% CAS No.: 615-59-8 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Odour: Aromatic Melting Point: 5-6° Boiling Point: 106-108°/10mm Beilstein Reference: 1859123 MDL No.: MFCD00000090
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 106…108 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 5…6 °C
Densità: 1,813
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000090
CAS Number: 615-59-8
EINECS: 210-437-0