Stampa…
2,5-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
263480050 263480250
ACRO263480050EA 33.7 EUR
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 135…136 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: 5…6 °C
Densità: 1,81 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000090
CAS Number: 615-59-8
EINECS: 210-437-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %