Stampa…
3,5-Dibromotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13756.22 A13756.06 A13756.14
A13756.22EA 598 EUR
A13756.22 A13756.06 A13756.14
3,5-Dibromotoluene ≥98%
3,5-Dibromotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 1611-92-3 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 1928685 MDL No.: MFCD00013528
Formula: C₇H₆Br₂
Punto di ebollizione: 246 °C
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013528
CAS Number: 1611-92-3