Stampa…

Bromuro di benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Attenzione

Synonyms: α-Bromotoluene

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01815.2500 8.01815.9022
8.01815.2500EA 0 EUR
8.01815.2500 8.01815.9022
Bromuro di benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Bromuro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Br
Peso molecolare: 171.04 g/mol
Punto di ebollizione: 199
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000172
CAS Number: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01130

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -4 °C
Molar Mass 171.03 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5752 (20 °C, 589 nm)
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR