Bromuro di benzile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α-Bromotoluene
105871000
105875000
105870010
ACRO105871000EA
56.3
EUR
ACRO105871000
ACRO105875000
ACRO105870010
Bromuro di benzile 98%
Bromuro di benzile
Formula:
(C₆H₅)CH₂Br Peso molecolare: 171.04 g/mol Punto di ebollizione: 199 Punto di fusione: –2 °C Densità: 1.43 g/cm³ Flash Pt: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000172 CAS Number: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01130 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |