(3-Bromopropyl)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-3-phenylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Punto di ebollizione: 219…220 °C Densità: 1,308 Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000257 CAS Number: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |