Stampa…
(3-Bromopropyl)benzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 23.1 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzene 98%
(3-Bromopropyl)benzene
Formula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 219…220 °C (760 mmHg)
Densità: 1,31 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000257
CAS Number: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %