Phenethyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Formula:
BrCH₂CH₂C₆H₅ Peso molecolare: 185,06 g/mol Punto di ebollizione: 220…221 °C Punto di fusione: –56 °C Densità: 1,355 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000240 CAS Number: 103-63-9 EINECS: 203-130-8 |