Stampa…
Phenethyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 38.6 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Phenethyl bromide 98%
Phenethyl bromide
Formula: BrCH₂CH₂C₆H₅
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 220…221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000240
CAS Number: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %