(1-Bromoethyl)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 585-71-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: -65°
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 507210
MDL No.: MFCD00000139
Formula:
C₆H₅CHBrCH₃ Punto di ebollizione: 200 °C Punto di fusione: –65 °C Densità: 1,356 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000139 CAS Number: 585-71-7 EINECS: 209-560-2 UN: 3265 ADR: 8,II |