Stampa…
(1-Bromoethyl)benzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218390250 218391000
ACRO218390250EA 51.7 EUR
ACRO218390250 ACRO218391000
(1-Bromoethyl)benzene 97%
(1-Bromoethyl)benzene
Formula: C₆H₅CHBrCH₃
Punto di ebollizione: 94 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 50 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000139
CAS Number: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %