4-Pentynylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
5-Phenyl-1-pentyne
Purity: 98+%
CAS No.: 1823-14-9
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 94°/50mm
Beilstein Reference: 2074729
MDL No.: MFCD00039813
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH Peso molecolare: 144.22 g/mol Punto di ebollizione: 94 °C (50 mmHg) Densità: 0.950 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039813 CAS Number: 1823-14-9 EINECS: 217-352-8 |