Stampa…
1-Phenyl-1-propyne 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
171320050 171320250
ACRO171320050EA 71.7 EUR
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phenyl-1-propyne 99%
1-Phenyl-1-propyne
Formula: C₆H₅CCCH₃
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009272
CAS Number: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %