1-Butynylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 622-76-4
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5520
Boiling Point: 201-203°
Beilstein Reference: 1903397
MDL No.: MFCD00039945
Formula:
C₆H₅CCCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 201…203 °C Densità: 0,918 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039945 CAS Number: 622-76-4 EINECS: 210-752-3 |