Stampa…
1,1-Diphenylethylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
117260100 117260250 117261000
ACRO117260100EA 51.9 EUR
ACRO117260100 ACRO117260250 ACRO117261000
1,1-Diphenylethylene 98%
1,1-Diphenylethylene
Formula: (C₆H₅)₂CCH₂
Peso molecolare: 180,25 g/mol
Punto di ebollizione: 270…271 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008583
CAS Number: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 13,03355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef9e2a018fc6e0a147414e06d2cdd5b51e949db2&vid=c9e09baaea506346cb2a9ca5a55ef16afe1a8034&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm