α-Metilstirene ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Formula:
C₉H₁₀ Punto di ebollizione: 166…169 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,909 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008859 CAS Number: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |