Allylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
Purity: 98%
CAS No.: 300-57-2
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -50°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1098501
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008651
Formula:
(C₆H₅)CH₂CHCH₂ Peso molecolare: 118,18 g/mol Punto di ebollizione: 158…160 °C Punto di fusione: ∼–50 °C Densità: 0,892 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008651 CAS Number: 300-57-2 EINECS: 206-095-7 UN: 3295 ADR: 3,III |