4-Vinylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1075-49-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 142°
Beilstein Reference: 2041130
MDL No.: MFCD00002569
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼142 °C Densità: 1,30 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002569 CAS Number: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |