4-Vinylbenzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
294910010
294910050
ACRO294910010EA
65.4
EUR
ACRO294910010
ACRO294910050
4-Vinylbenzoic acid 96%
4-Vinylbenzoic acid
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 142…144 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002569 CAS Number: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |
Appearance | Cream to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10% in Methanol) Clear solution |
Titration with NaOH | ≥95 % |