Stampa…
Tiofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 56.3 EUR
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Tiofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tiofenolo
Formula: C₆H₆S
Punto di ebollizione: 169 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004826
CAS Number: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,09492