Stampa…
Tiofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 156 EUR
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
Tiofenolo 99%
Tiofenolo
Formula: C₆H₆S
Peso molecolare: 110,18 g/mol
Punto di ebollizione: 167…169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,078 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004826
CAS Number: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,09492
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %