Stampa…
(Ethylthio)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl phenyl sulphide
A13987.06 A13987.14 A13987.22
A13987.06EA 45.9 EUR
A13987.06 A13987.14 A13987.22
(Ethylthio)benzene ≥98%
(Ethylthio)benzene
Purity: 98% CAS No.: 622-38-8 Molecular Formula: C6H5SCH2CH3 Formula Weight: 138.23 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5655 Odour: Stench Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1905731 MDL No.: MFCD00009265
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 204…205 °C
Punto di fusione: 206,33 °C
Densità: 1,020
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009265
CAS Number: 622-38-8
EINECS: 210-731-9