Stampa…
Fenolo, cristalli Ph. Eur.
Fornitore: VWR Collection
Pericolo
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
VWRS30328.290EA 0 EUR
VWRS30328.290 136241.240
Fenolo, cristalli Ph. Eur.
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Peso molecolare: 94,11 g/mol
Punto di ebollizione: 181,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40,8 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II