Stampa…
Fenolo 99,0-100,5, crystals_detached Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
20596.297EA 197 EUR
20596.297 20596.468
Fenolo 99,0-100,5, crystals_detached Ph. Eur.
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Peso molecolare: 94.11 g/mol
Punto di ebollizione: 181.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40.8 °C
Densità: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test