Gel di silice, Supelco®
Fornitore: Merck
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1710 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 REACH: 01-2119379499-16 |