Stampa…
Gel di silice, Supelco®
Fornitore: Merck
717185-1KG 717185-25KG 717185-5KG
717185-1KGEA 107 EUR
717185-1KG 717185-25KG 717185-5KG
Gel di silice, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=991ad213ed142a5909207736ee16a0ae85014942&vid=8e988000387f000f39706e663703434d433e4565&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a2419c5763bb40cef2478bcba336dd641cabf7f&vid=2c095df5f75000351987c14a2ee65015c2389f9d&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dbdd5a5146a5a24998f98bc7da8ff8ea425e462&vid=0c1c26b0516f803e442ff1604ce84b4dd5c81d83&prid=web&clid=SAPDAM