Stampa…
Fenolo Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00206.0250 1.00206.1000
1.00206.0250EA 80.9 EUR
1.00206.0250 1.00206.1000
Fenolo Reag. Ph. Eur., ACS per analisi, Supelco®
Fenolo
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 181,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40,8 °C
Densità: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Visualizza i codici
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials