Stampa…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
301422500 301420010
ACRO301422500EA 157 EUR
ACRO301422500 ACRO301420010
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 99%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Punto di fusione: 257 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009944
CAS Number: 22059-21-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)