4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 59662-48-5
Molecular Formula: C19H22O2
Formula Weight: 282.38
Melting Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00143232
Formula:
C₁₉H₂₂O₂ Punto di fusione: 222…224 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143232 CAS Number: 59662-48-5 |