Stampa…
3-Phenylbenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
371770010 371770050
ACRO371770010EA 34.5 EUR
ACRO371770010 ACRO371770050
3-Phenylbenzoic acid 97%
3-Phenylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di fusione: 164…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045846
CAS Number: 716-76-7
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %