Stampa…
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13605.18 A13605.30
A13605.18EA 35.3 EUR
A13605.18 A13605.30
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 85-54-1 Molecular Formula: C14H8ClNO5 Formula Weight: 305.68 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00007082
Formula: C₁₄H₈ClNO₅
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007082
CAS Number: 85-54-1
EINECS: 201-613-8