Creatinine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Formula:
C₄H₇N₃O Peso molecolare: 113,12 g/mol Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059730 CAS Number: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 Merck Index: 14,2569 |